Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4526024
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 mL
Imballaggio:
Bulk
In rack
Sfusi
Dimensione della confezione:
pezzi 300
pezzi 500
Codice prodotto. 11397201
Marca: Thermo Scientific™ 339650
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Queste provette coniche di alta qualità sono ecocompatibili e consentono una maggiore tracciabilità grazie alla più ampia area di scrittura disponibile sul mercato.
Migliore tracciabilità dei campioni grazie alle ampie aree di scrittura sulle provette da centrifuga coniche sterili in polipropilene Thermo Scientific™ Nunc™ da 15e 50 ml. Queste provette coniche di qualità elevata sono compatibili con i rotori da centrifuga ad angolo fisso e con quelli basculanti e sono confezionate in rack in plastica riciclabile a basso impatto ambientale.
Caratteristiche
  • Realizzati in resine a elevata purezza e stampati utilizzando processi all'avanguardia; alternativa sicura al vetro, senza rinunciare alla precisione
  • Il prodotto in rack include il rack in plastica riciclabile a basso impatto ambientale, che riduce i rifiuti in discarica rispetto alle tradizionali confezioni in schiuma
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura HDPE
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Monouso Single-use
Materiale Polipropilene
N. per custodia 500/Cs.
N. per confezione 50
Imballaggio Sfusi
Quantità 50 Pk.
Sterilità Sterile
Green Features Confezione ecologica
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Cylindrical
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
Forma del fondo Conico
Tipo di chiusura Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area Yes
Graduated
Product Type Provetta da centrifuga
RCF max 10.500 x g
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.