Learn More
Thermo Scientific™ 384 Well Black Plate, TC Surface, Pack of 10
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10112741
Click to view available options
Quantità:
Case of 30
Dimensione della confezione:
pezzi 30
Codice prodotto. 10112741
Marca: Thermo Scientific™ 164564
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Color:Black; Sterility:Sterile; Lid:With Lid
Improve background, autofluorescence and crosstalk with Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well Polystyrene Black and White Microplates.
  • Black microplates are recommended for fluorescence measurements; with minimum back-scattered light and background fluorescence
  • White microplates are recommended for luminescence measurements; with maximum reflection and minimal autoluminescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Coperchio With Lid
Area di coltura 0.084 cm2/well
Matrice 16 x 24
Imballaggio 10 Pk., 30 Cases
Product Line Nunc
Colore Black
Product Type Microplate
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 120 μL
No. of Wells 384
Volume (sistema metrico) di lavorazione 10 to 100 μL
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
N. per custodia 30
N. per confezione 10
Quantità Case of 30