Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Polypropylene DeepWell™ Sample Processing & Storage Plates with Shared-Wall Technology
Description
Maggiore capacità di stoccaggio e migliore miscelazione grazie alle piastre DeepWell™ Nunc™ di Thermo Scientific™ da 1.3 e 2.0 ml con tecnologia a parete condivisa. Soluzione ideale per raccolta e conservazione di campioni, applicazioni di libreria e chimica combinatoria, offre resistenza alla maggior parte degli agenti chimici, dei solventi e degli alcool utilizzati in chimica combinatoria.
All Thermo Scientific plates are manufactured in our cleanroom facility or clean environment to ensure molecular grade quality. Our wide range of polypropylene plates provides excellent solutions for sample storage and assay set-up, allowing dilutions and aliquots to be handled, stored, or transported easily. The Virgin medical grade resin passes requirements for USP <661.1> and USP <665> reports have been completed for both CapMat sealed and Heat Sealed plates.
Features:
- Ideal as a collection plate for Nunc Filter Plates
- Storage plate for compounds, samples or biomolecules
- Round-bottom wells reduce liquid retention
- Round well enhances mixing
- Automated molecular diagnostic workflows
- Magnetic Bead Extraction compatible
- Ideal for Kitting
Working volumes:
- 260251 and 260252 50-1000 μL/well
- 278743 and 278752 50-1900 μL/well
Recommended for:
Sample collection; storage; combinatorial chemistry; drug library applications; bacterial and yeast growth; collection plates for Nunc filter plates; NGS and genomic library prep
Compatible Sealing: Adhesive and Heat seals
Hazardous: No
Max Centrifugal Force: 2000 g
All plates are ANSI format for compatibility with automated systems.
To further assist in sample storage and tracking, all plates can be customized with non-repeating barcoding and labelling. OEM options for custom logos, colors and full packaging support are available.
Specifications
Specifications
| Codice a barre | Custom Barcoding Available |
| Certificazione/Conformità | Prodotto certificato esente da DNasi e RNasi. Conformità ANSI. |
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Descrizione | Le piastre in polipropilene con pozzetti a fondo arrotondato riducono il trattenimento dei liquidi |
| Matrice | 8 x 12 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Imballaggio | Individually wrapped |
| Binding Type | Low binding PP |
| Product Line | Nunc |
| Show More |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.