Learn More
Thermo Scientific™ Piastre Nunc™ da 96 pozzetti in polistirene a fondo conico MicroWell™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-4525213
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Coperchio:
With Lid
Without Lid
N. per custodia:
50
80
160
180
Dimensione della confezione:
pezzi 160
pezzi 180
pezzi 50
pezzi 80
Codice prodotto. 10580382
Marca: Thermo Scientific™ 249570
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le piastre a pozzetti con fondo conico consentono il recupero totale del campione. La forma del fondo facilita l'accesso della pipetta.
Le piastre MicroWell™ a fondo conico e 96 pozzetti in polistirene Thermo Scientific™ Nunc™ consentono il recupero integrale del campione. La forma del fondo facilita l'accesso della pipetta. Le piastre sono ottimizzate per sistemi robotizzati, lettori automatizzati e sistemi di manipolazione dei liquidi.
  • Clear polystyrene has excellent optical properties making it ideal for optical measurements
  • Plates are optimized for robotics, plate readers and liquid handlers
  • Customized bar coding is available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Imballaggio 180 Cases
Colore Clear
Product Type Microplate
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
N. per custodia 180
N. per confezione 10
Quantità 180/Cs.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.