Learn More
Thermo Scientific™ Rack sfuso Nunc™ con codice a barre per fiale Cryobank e sistemi Bank-It
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10419974
Click to view available options
:
Nunc Cryobank Lock Rack for 0.5mL and 1.0mL Cryobank Tubes, 1D barcoded, 10 empty racks/case
Codice prodotto. 10419974
Marca: Thermo Scientific™ 374028
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Store samples conveniently with the added advantage of barcoding with Thermo Scientific™ Nunc™ Barcoded Lock Rack for Cryobank Vials and Bank-It™ Systems.
Store samples conveniently with the added advantage of barcoding with Thermo Scientific™ Nunc™ Barcoded Loose Rack for Cryobank Vials and Bank-It™ Systems.
Each Cryobank lock rack with the ANSI footprint securely holds 96 of the 0.5 mL or 1 mL Cryobank tubes in a straight row and column arrangement. It locks the Cryobank tubes in the rack without the need of a rack lid. The 1D barcode on one short side of the rack allows for sample tracking in the entire rack.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Rack sfuso Nunc Cryobank per provette Cryobank da 0.5 ml e 1.0 ml, con codice a barre 1D, 10 rack/contenitore
Capacità (sistema metrico) 0.5 mL (Tube), 0.1 mL (Tube)
Capacità 0.5mL and 1.0mL Cryobank Tubes
Tipo Barcoded Loose Rack
Codifica Con codice a barre 1D
Tipo di vial Provette Cryobank da 0.5 ml e 1.0 ml
Colore Black
Imballaggio 10 rack/contenitore
N. per confezione 10
N. per custodia 10
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flaconi Cryobank e Bank-It