Learn More
Thermo Scientific™ Codificatori a colori per chiusure di fiale criogeniche
Click to view available options
Colore:
Arancione
Assortiti
Bianco
Blu
Giallo
Grigio
Marrone
Rosa
Rosso
Verde
Viola
Product Line:
Nalgene
Nunc
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Description
Con i codificatori a colori per i tappi delle fiale criogeniche Thermo Scientific™ si semplifica l'identificazione dei campioni.
- Nalgene™ color coders are made from polystyrene and fit only in Nalgene™ cryogenic vial closures. Available in 5 colors
- Nunc™ color coders are made from polycarbonate and fit only in Nunc™ cryogenic tube closures and Cryobank 2ml and 5mL tube caps. Available in 10 colors or as an assortment.
Spécification
Spécification
| Descrizione | Codifica a colori |
| Colore | Blu |
| Materiale | Polycarbonate |
| Product Line | Nalgene |
| Quantità | 100/Pk., 500/Cs. |
| Tipo | Codificatori per provette criogeniche |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu