Learn More
Thermo Scientific™ Codificatori a colori per chiusure di fiale criogeniche
Con i codificatori a colori per i tappi delle fiale criogeniche Thermo Scientific™ si semplifica l'identificazione dei campioni.
Marca:  Thermo Scientific™ 355158
22.80 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21935" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16380kg
Codice prodotto. 11321795
  • 28.65€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Con i codificatori a colori per i tappi delle fiale criogeniche Thermo Scientific™ si semplifica l'identificazione dei campioni.
  • Nalgene™ color coders are made from polystyrene and fit only in Nalgene™ cryogenic vial closures. Available in 5 colors
  • Nunc™ color coders are made from polycarbonate and fit only in Nunc™ cryogenic tube closures and Cryobank 2ml and 5mL tube caps. Available in 10 colors or as an assortment.
Specifica
Specifica
Codificatore per chiusure flaconi Nunc CryoColor, PS
Polystyrene
500/Pk., 2000/Cs.
Cryogenic Vial
Arancione
Nunc
Codificatori per provette criogeniche
Offerte speciali
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.