Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
Codice prodotto. 10534641
Click to view available options
Forma del fondo:
A cono
Conical (Self-standing)
Profilo conico
Profilo rotondo
Rotondo
Round
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
1 mL
1 ml
1.8 ml
3.6 ml
3.6 ml
4.5 ml
Stile filo:
Esterna
Esterno
Interna
Internal
Interno, NC
Report
Stile:
Autoportante
No Writing Surface, A-R Base
Non autoportante
Writing Surface
Writing Surface, No Cap
Tamaño de la unidad:
pezzi 1200
pezzi 1500
pezzi 1800
pezzi 2500
pezzi 300
pezzi 400
pezzi 450
pezzi 500
pezzi 960
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10534641
Marca: Thermo Scientific™ 340711
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Le provette per criogenia per biobanche e colture cellulari Nunc™ Thermo Scientific™ consentono di conservare i campioni in un'ampia gamma di temperature, da quelle in frigorifero fino a quella dell'azoto liquido in fase vapore.
Le provette criogeniche per biobanche e colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™, disponibili con filettatura interna o esterna, consentono di scegliere il tipo di conservazione dei campioni, dal frigorifero all'azoto liquido in fase vapore.
  • Non-cytotoxic, non-mutatgenic raw materials and pyrogen-free IVD compatible tubes for added sample security
  • External or internally threaded options available
  • Certified SAL of 10-6 for the highest sterility assurance available
  • Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen
  • Bulk, uncapped, non-sterile versions available for less demanding applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diametro (sistema metrico) 12.4 mm
Product Type Cryogenic Tube
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.488 in.
Capacità (sistema metrico) 1.8 ml
Forma del fondo Profilo rotondo
Materiale Polypropylene
Stile filo Esterna
Lunghezza (sistema imperiale) 1.732 in.
Lunghezza (sistema metrico) 44 mm
N. per confezione 500
Stile Non autoportante
Senza RNasi
Vapore LN2 (a -150 °C)
Linea di prodotti Nunc
Sterilità Sterile
Anti rotazione No
Quantità confezione 500 Pk.
Materiale chiusura Polietilene (PE)
Capacità (sistema imperiale) 0.0608 oz.
Senza Dnasi
Stampato
Mostrar más Mostrar menos
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado