Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
Le provette per criogenia per biobanche e colture cellulari Nunc™ Thermo Scientific™ consentono di conservare i campioni in un'ampia gamma di temperature, da quelle in frigorifero fino a quella dell'azoto liquido in fase vapore.
Marca: Thermo Scientific™ 375353
254.98 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21935" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.96000kg
Descrizione
Le provette criogeniche per biobanche e colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™, disponibili con filettatura interna o esterna, consentono di scegliere il tipo di conservazione dei campioni, dal frigorifero all'azoto liquido in fase vapore.
- Materie prime non citotossiche, non mutagene e provette apirogene compatibili con IVD per una maggiore sicurezza dei campioni
- Certificazione SAL 10-6 per il massimo livello di sicurezza sterilità possibile
- Adatte a vari tipi di conservazione, da quella in frigorifero (+4°C) fino a quella in azoto liquido in fase vapore
- Per le applicazioni meno intense sono disponibili versioni sfuse, prive di tappo e non sterili
Specifica
Cryogenic Tube | |
With writing surface | |
Not Autoclavable | |
Profilo conico | |
Esterna | |
41 mm | |
Autoportante | |
Sí | |
Sterile | |
400/Pk. | |
0.0338 oz. | |
Screw Cap |
12.5 mm | |
0.492 in. | |
1 ml | |
Polypropylene | |
1.614 in. | |
500 | |
Sì | |
Nunc™ | |
Sí | |
Polietilene (PE) | |
Sí | |
Sí |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.