Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10633452
Click to view available options
Forma del fondo:
A cono
Conical (Self-standing)
Profilo conico
Profilo rotondo
Rotondo
Round
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
1 mL
1 ml
1.8 ml
3.6 ml
3.6 ml
4.5 ml
Stile filo:
Esterna
Esterno
Interna
Internal
Interno, NC
Report
Stile:
Autoportante
No Writing Surface, A-R Base
Non autoportante
Writing Surface
Writing Surface, No Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
pezzi 1500
pezzi 1800
pezzi 2500
pezzi 300
pezzi 400
pezzi 450
pezzi 500
pezzi 960
Codice prodotto. 10633452
Marca: Thermo Scientific™ 337516
Edge
Le provette per criogenia per biobanche e colture cellulari Nunc™ Thermo Scientific™ consentono di conservare i campioni in un'ampia gamma di temperature, da quelle in frigorifero fino a quella dell'azoto liquido in fase vapore.
Le provette criogeniche per biobanche e colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™, disponibili con filettatura interna o esterna, consentono di scegliere il tipo di conservazione dei campioni, dal frigorifero all'azoto liquido in fase vapore.
  • Non-cytotoxic, non-mutatgenic raw materials and pyrogen-free IVD compatible tubes for added sample security
  • External or internally threaded options available
  • Certified SAL of 10-6 for the highest sterility assurance available
  • Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen
  • Bulk, uncapped, non-sterile versions available for less demanding applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 12.5 mm
Product Type Cryogenic Storage Tube
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.492 in.
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 4.5 ml
Forma del fondo Rotondo
Materiale Polietilene (tappo)
Stile filo Esterno
Lunghezza (sistema imperiale) 3.583 in.
Lunghezza (sistema metrico) 91 mm
N. per confezione 300
Stile Autoportante
Senza RNasi
Vapore LN2 (a -150 °C)
Linea di prodotti Nunc
Sterilità Sterile
Anti rotazione
Quantità confezione 300/Pk.
Materiale chiusura Polietilene (PE)
Capacità (sistema imperiale) 0.152 oz.
Senza Dnasi
Tipo di chiusura Screw Cap
Stampato
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.