Learn More
Thermo Scientific™ Piastre di Petri/per colture cellulari Nunc™
Codice prodotto. 10120101
Click to view available options
Area di coltura:
145 cm2
150 sq. cm
20.8 cm2
21.5 cm2
56.7 cm2
56.7 cm2
8.8 cm2
Trattamento superficiale:
Cell Culture
Non-treated
Nunclon Delta
Nunclon™ Delta
Con griglia:
2 x 2 mm
Gridded
N.D.
ND
Non sterile
Not Gridded
Sfiato:
Coperchio con presa d'aria
Lid with airvent
Lid without airvent
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 150
pezzi 240
pezzi 400
pezzi 500
pezzi 80
Codice prodotto. 10120101
Marca: Thermo Scientific™ 150326
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Si presta a numerose applicazioni grazie alla vasta gamma di formati e modelli in grado di soddisfare qualsiasi esigenza sperimentale.
Grazie all'ampia scelta in termini di dimensioni e stile, le piastre per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ soddisfano numerose esigenze sperimentali nella routine della coltura cellulare. Esecuzione di un'ampia gamma di applicazioni nelle piastre con trattamento superficiale Nunclon™ Delta che favorisce la massima adesione per una vasta gamma di tipi di cellule.
Features
  • Top and bottom stacking rings for easier handling and more stable stacking
  • Sterile and non-pyrogenic
  • Available with or without air vents for gas exchange
  • 2 x 2 mm grid for cloning experiments and determination of plating efficiency
Includes: a certificate that assures user of biological performance as well as traceability
Warranty: 90 days
Additional information
  • Cat. Nos. 174926 and 169558 feature a 2 x 2 mm grid
  • Cat. No. 171099 is for suspension cell culture; it is not Nunclon Delta treated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Clear
Chiusura inclusa
Materiale chiusura Plastic, Polystyrene
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 5 mL (Well)
Colore Clear
Area di coltura 21.5 cm2
Con griglia N.D.
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Nunclon Delta
Tipo Cell Culture Dish
Volume (sistema metrico) di lavorazione 5 mL
Conteggio pozzetti 1
Include Without Airvent
N. per custodia 400/Cs.
N. per confezione 10 Pk.
Quantità 10 Pk., 400/Cs.
Sfiato Lid without airvent
Altezza (sistema metrico) 15 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.