Learn More
Thermo Scientific™ Fiasche per colture cellulari Nunc™ EasYFlask™
Descrizione
Migliora l’adesione, la crescita e la differenziazione cellulare con le fiasche per trattamento per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFlasks™. Queste fiasche in polistirene sono sottoposte al trattamento della superficie Nunclon™ Delta per ottimizzare l'adesione a un'ampia gamma di tipi di cellule. Il design ergonomico con collo angolato e ampia apertura consente di accedere con facilità alla superficie di crescita mediante pipette o raschietti per cellule.
Features
- Ergonomic design with a 1/3 turn to open and close the cap
- Low profile to maximize incubator space
- Volume graduations printed and molded on both sides
- Slightly angled side walls for complete viewing under a microscope
- Sterilized by gamma irradiation and certified to be nonpyrogenic
- Nunclon Delta Certification, including testing on four different cell types, is provided in every case.
Filter caps
- Filter membrane provides effective barrier against micro-organisms
- Well-defined, hydrophobic filter membrane offers continuous venting with consistent gas exchange and no lot-to-lot variation
- Chemically robust membrane meets USP class VI standards and is produced without animal-derived substances
Solid caps
- Solid caps feature a Y mark that allows visual verification of vent position
- Any of the legs in the Y pointing upwards indicates that the cap is in venting position
- Vent position can be easily distinguished when flasks are stacked in the incubator
Warranty: 90 days
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Nunclon Delta certified for monolayer formation, cloning efficiency, non-cytotoxic, non-pyrogenic, and sterility |
| Stile collo | Ad angolo |
| N. per custodia | 30 |
| N. per confezione | 5 |
| Graduated | Yes |
| Sterilità | Sterile |
| Forma del fondo | Flat |
| Tipo di chiusura | Solid |
| Area di coltura | 175 cm2 |
| Trattamento superficiale | Nunclon Delta |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.