Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ System
Codice prodotto. 13101594
Click to view available options
Livelli vassoi:
1
2
4
10
40
Area di coltura:
1264 cm2
2528 cm2
25280 cm2
632 cm²
6320 cm2
N. per custodia:
10/Cs.
2/Cs.
6/Cs.
8/Cs.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 5
pezzi 6
pezzi 8
Codice prodotto. 13101594
Marca: Thermo Scientific™ 167695
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Obtain faster results and lot-to-lot consistency with Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ systems.
Obtain faster results and lot-to-lot consistency with Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ systems. A proven solution for large-scale production of cells, vaccines and therapeutic proteins, these systems have the same growth kinetics as laboratory-scale cell culture product. The ports of the system make it easy to customize and close, with custom tubing assemblies that facilitate venting, filling and harvesting. Available in 1-, 2-, 4-, 10- and 40-tray versions.
  • Ideal for adherent cells
  • Boost production efficiency with more surface area in a small footprint
  • Reduce contamination risks with a closed system
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Cell Factory originale
Materiale Polistirene
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1 Ea.
Product Type Cell Factory System
Rivestimento superficiale Nunclon™ Delta
Green Features Less waste, renewable material
Tipo di chiusura Tappo adattatore e tappo di protezione porta
Area di coltura 1264 cm2
Trattamento superficiale Nunclon Delta
Livelli vassoi 2
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.