Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systems with Active Gassing
Codice prodotto. p-4525455
Click to view available options
Area di coltura:
25,280 cm2
2528 cm²
6320 cm²
Livelli vassoi:
4
10
40
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 6
Codice prodotto. 10347382
Marca: Thermo Scientific™ 173239
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Create an ideal environment for culturing oxygen-consuming and pH sensitive cells, with a controlled, contamination-free atmosphere in each culture tray.
Create an ideal environment for culturing oxygen-consuming and pH sensitive cells using Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systems with Active Gassing. Flow system helps ensure a controlled, contamination-free atmosphere in each culture tray by equally distributing the user-specified gas mixture. Available in 4-, 10- and 40-tray models.
  • Achieve greater yields with controlled cell culture environments equally distributed within each layer
  • Optimize production capacity without changing cell culture platforms
  • Develop industrial scale solutions with the utilization of an active gassing Cell Factory™ Incubator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Cell Factory with Active Gassing
N. per custodia 10
N. per confezione 10
Product Type System with Active Gassing
Sterilità Sterile
Area di coltura 2528 cm²
Livelli vassoi 4
Quantità Pack/Case: 1/10