Learn More
Thermo Scientific™ Rack per provette coniche Nunc™
Descrizione
Handle and transport 200mL centrifuge tubes in the fitted Thermo Scientific™ Nunc™ Conical Tube Rack.
- Holds 6 x 200mL conical bottom tubes
- Made with epoxy-coated steel
- Reusable and can be cleaned with alcohol
Specifica
Specifica
| Product Type | Tube Rack |
| Descrizione | Rack for 200mL conical tubes |
| Colore | Blue |
| Capacità | Conical Tubes, Tubes (6 mm) |
| Materiale | Epoxy-coated Steel |
| Posizioni | 6 |
| Sterilità | Non-sterile |
| N. per custodia | 1 |
| N. per confezione | 1 |
| Quantità | Each |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitato:
Soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna:
Eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.