Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Dishes with HydroCell™ Surface
Codice prodotto. p-4524646
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
35 mm
60 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 30
pezzi 6
Codice prodotto. 10298193
Marca: Thermo Scientific™ 174911
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Inhibit the attachment of adherent cells and enable the formation of cell clusters with the super-low cell binding capacity of these surface-treated dishes.
Inhibit the attachment of adherent cells and enable the formation of cell clusters with the super-low cell binding capacity of Thermo Scientific™ Nunc™ Dishes with Thermo Scientific™ HydroCell™ Surface.
Features:
  • Covalently immobilized super-hydrophilic polymer forms a thin, even layer on cultureware, resulting in minimal cell adhesion and protein adsorption
  • Depending on cell type, cells can be grown as a suspension of single cells or cell clusters.
  • Minimal cell adhesion for high yield of cells and elimination of unwanted adhesion-induced differentiation
  • Ideal for culturing embryroid bodies, neurospheres or other anchorage-independent cell clusters
  • Sterile and non-pyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chiusura inclusa Closure Included
Capacità (sistema metrico) 12.5 mL (Well)
Forma Round
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Tipo Cell Culture Dish
Volume (sistema metrico) di lavorazione 12.5 mL
Conteggio pozzetti 1
Include Lid
N. per custodia 6
N. per confezione 1
Sfiato Yes
Lunghezza (sistema metrico) 92 mm
Altezza (sistema metrico) 17 mm
Diametro (sistema metrico) 100 mm
For research and single-use only