Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Disposable Loops and Needles
Codice prodotto. 11391575
Click to view available options
Volume:
1μL
10μL
Quantità:
Cartone da 1000
Cartone da 600
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2400
pezzi 4000
pezzi 600
Codice prodotto. 11391575
Marca: Thermo Scientific™ 251586
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Easily identify these color-coded disposable loops and needles, precision molded from nontoxic (USP Class VI) polystyrene material.
Easily identify color-coded Thermo Scientific™ Nunc™ Disposable Loops and Needles, precision molded from nontoxic (USP Class VI) polystyrene material to provide a smooth loop surface. Thermo Scientific Nunc products are high quality plastics for use in biotechnology, pharmaceutical and research laboratories, as well as in the production of vaccines and diagnostic kits.
Features:
  • Radiation sterilized—no need for flame sterilization
  • Hydrophilic treatment during manufacturing process
  • Liquid adherence properties that prevent accidental discharge of droplets
  • Loops available in 10 and 1 μL sizes
  • Meet semi-quantitative standard for handling samples
  • Calibration documents available for any batch upon request
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Single-use
Volume 10μL
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Colore Blu
Product Type Ansa; 10 microl; blu; cartone da 1000
Quantità Cartone da 1000