Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Disposable Loops and Needles
Easily identify these color-coded disposable loops and needles, precision molded from nontoxic (USP Class VI) polystyrene material.
88.10€ - 431.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10048750
|
Thermo Scientific™
251586 |
10μL | Cartone da 1000 |
90.15€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10344741
|
Thermo Scientific™
253287 |
1μL | Cartone da 1000 |
88.10€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12687093
|
Thermo Scientific™
254410 |
1μL | Cartone da 600 |
118.00€
pezzi 600 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12780006
|
Thermo Scientific™
254437 |
10μL | Cartone da 600 |
109.00€
pezzi 600 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11351585
|
Thermo Scientific™
254437 |
10μL | Cartone da 600 |
431.00€
pezzi 2400 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10659971
|
Thermo Scientific™
254410 |
1μL | Cartone da 600 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11301585
|
Thermo Scientific™
253287 |
1μL | Cartone da 1000 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11391575
|
Thermo Scientific™
251586 |
10μL | Cartone da 1000 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Easily identify color-coded Thermo Scientific™ Nunc™ Disposable Loops and Needles, precision molded from nontoxic (USP Class VI) polystyrene material to provide a smooth loop surface. Thermo Scientific Nunc products are high quality plastics for use in biotechnology, pharmaceutical and research laboratories, as well as in the production of vaccines and diagnostic kits.
Features:
- Radiation sterilized—no need for flame sterilization
- Hydrophilic treatment during manufacturing process
- Liquid adherence properties that prevent accidental discharge of droplets
- Loops available in 10 and 1 μL sizes
- Meet semi-quantitative standard for handling samples
- Calibration documents available for any batch upon request
Specifica
Polystyrene | |
Sterile | |
Yes |