Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Edge™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Description
Minimize plate evaporation and the risks associated with edge effect when using the uniquely engineered Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 Plate in place of your standard 96-well plate. When filled with sterile water or media, the surrounding moat acts an evaporation buffer during extended incubation, yielding consistent, viable cells across the entire 96-well plate that in turn enhances productivity for cell-based assays. Enabling the use of all 96 wells allows researchers to plan experiments more efficiently, resulting in potentially less cost and related product waste.
- La piastra Edge a 2.0 pozzetti fornisce una soluzione efficiente ed economica per impedire l'evaporazione e quindi i rischi associati all'effetto bordo.
- La scanalatura circostante è suddivisa in due serbatoi a 4 sezioni, ciascuno dei quali può essere riempito con una quantità tra 1.7 e 2.0 ml di acqua sterile, tampone o terreni.
- Reintegrare il liquido nei serbatoi ogni 3 giorni nell'incubatore umidificato per garantire l'efficacia della protezione antievaporazione.
- Il trattamento superficiale della coltura cellulare Nunclon™ Delta dei pozzetti promuove l'adesione e la crescita cellulare.
- La superficie non trattata è disponibile per la coltura cellulare in sospensione o per le analisi a base di soluzione generica
- Utilizzare la piastra Edge 2.0 in combinazione con il lettore di micropiastre Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX. Il canale della piastra riempito funziona da controllo passivo dell'umidità, consentendo l'incubazione simultanea e il rilevamento dei segnali nelle applicazioni a lungo termine con cellule vive all'interno del lettore di piastre.
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Certificato | Nucleon Delta certificato per la formazione del monostrato, efficienza di clonaggio, di non citotossicità, apirogenicità e sterilità |
| Coperchio | With Lid |
| Area di coltura | 0.1 cm2/pozzetto |
| Matrice | 8 x 12 |
| Imballaggio | 1/Pk., 50/Cs. |
| Product Line | Nunc |
| Colore | Trasparente |
| Product Type | Microplate |
| Skirt Style | Low Flange |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.