Learn More
Thermo Scientific™ Piastre con fondo in vetro Nunc™
Codice prodotto. p-6024270
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm (area di visualizzazione in vetro)
27.0 mm (diametro fondo interno)
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 20
Codice prodotto. 15183728
Marca: Thermo Scientific™ 150680
L'utilizzo di piastre con fondo di vetro Nunc nelle applicazioni di ricerca offre la flessibilità per convertire il proprio dispositivo di coltura in un dispositivo di imaging.
Esecuzione di imaging di alta qualità con la semplicità di una piastra da 35 mm. La piastra Thermo Scientific™ Nunc con fondo in vetro combina la praticità di una piastra standard da 35 mm con i vantaggi del vetrino coprioggetto per l'imaging, per fornire le caratteristiche ottiche ottimali necessarie per l'analisi microscopica a elevato ingrandimento e l'analisi dell'immagine confocale. La superficie interna del fondo della piastra, inclusa l'area in vetro, viene trattata per la coltura cellulare.
Consigliato per:
  • microscopia a fluorescenza
  • microscopia a contrasto di fase
  • microscopia confocale
  • Imaging cellulare in tempo reale
  • Microscopia a contrasto di interferenza differenziale
  • Ibridizzazione fluorescente in situ (FISH)
Nota:
il coperchio in vetro nella parte inferiore non può essere sganciato. Non utilizzare con metanolo, etanolo, acetone o cloroformio.
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chiusura inclusa Sterili
Materiale chiusura Borosilicate Glass
Descrizione Piastra con fondo di vetro, 12 mm
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 3 mL (Well)
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterili
Trattamento superficiale Con trattamento per colture cellulari
Tipo Piastra di imaging
Volume (sistema metrico) di lavorazione 3.0 ml
Include Lid
N. per custodia 20
N. per confezione 1
Altezza (sistema metrico) 12.9 mm
Diametro (sistema metrico) 12 mm (area di visualizzazione in vetro)
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.