Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System
Descrizione
Grow, stain, and examine cells directly on the Thermo Scientific Nunc Lab-Tek II Chamber Slide, which consists of a removable polystyrene media chamber attached to a standard glass slide. The slide surface is specially treated for adherent cell culture. Available in 1-, 2-, 4-, and 8-well formats.
- Completamente sterili e disponibili in configurazioni a 1, 2, 4 o 8 pozzetti
- Il coperchio con alette si adatta alla parte superiore della camera per consentire lo scambio gassoso e ridurre al minimo l'evaporazione
- L'utensile di rimozione (incluso) facilita la separazione della camera dal vetrino
- L'area di marcatura SuperFrost™ facilita l'etichettatura
- Vetrino per microscopio non fluorescente, vetro con angoli arrotondati
- Adesivo biocompatibile
- Bordo dei pozzetti idrofobici inerte stampato sul vetrino
- Trattato per adesione e crescita cellulare eccellenti
- Separatore per vetrini incluso in ogni confezione
- Solo per ricerca
Comprende:
Utensile di rimozione
Nota:
SuperFrost™ è un marchio registrato di Erie Scientific.
Specifica
Specifica
| Pozzetti | 4 |
| Area di coltura | 1.7 cm2 |
| Materiale del coperchio | Polystyrene |
| Descrizione | 4-well Chamber Slide w/ removable wells |
| Trattamento superficiale | Cell Culture |
| Materiale | RS Glass |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | Da 0.5 a 1.0 mL |
| Include | Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations |
| N. per confezione | 16 |
| Dimensions (LxW) | 74 x 25 mm |
| Vedi altri risultati |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.