Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Petri Dishes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10099092
Click to view available options
Area di coltura:
79 sq. cm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 10099092
Marca: Thermo Scientific™ 4021
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Culture fungi, bacteria and other microorganisms with Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Petri Dishes.
  • Available with a molded grid
  • Performs well in automatic dispensers
  • Contact dish useful for sampling in hospital environments as well as in food science and the pharmaceutical industry
  • Compatible with automated systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Vented, without stack ring
Forma del fondo Piatto
Area di coltura 79 sq. cm
Forma Square
Tipo Piastra di Petri
Conteggio pozzetti 1
Sfiato Yes