Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Low Cell Binding Surface Dishes and Multidishes
Codice prodotto. 10433313
Click to view available options
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
1 mL
2 mL
3 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 7
Codice prodotto. 10433313
Marca: Thermo Scientific™ 145383
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Prevent attachment of adherent cells to the surface, allowing formation of anchorage-independent cell colonies such as embryoid bodies.
Prevent attachment of adherent cells to the surface, allowing formation of anchorage-independent cell colonies with Thermo Scientific™ Nunc™ Low Cell Binding Surface Dishes and Multidishes.
  • Prevents attachment of adherent cells to the surface
  • Ideal for culturing embryroid bodies, neurospheres or other anchorage-independent cell clusters
  • Sterilized by gamma-irradiation and certified to be non-pyrogenic
Includes: Lid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale chiusura Polystyrene
Descrizione Multidish
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 3 mL (Well)
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Nunclon Delta
Tipo Multi Dish
Volume (sistema metrico) di lavorazione 3 mL
Conteggio pozzetti 6
Include Lid
N. per custodia 7
N. per confezione 1
Lunghezza (sistema metrico) 128.6 mm
Larghezza (sistema metrico) 86 mm