Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microplate Lids
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10393072
Click to view available options
Plate Compatibility:
384-well Plate
384/1536-well Plate, OmniTray
All Microplates
Piastre MicroWell da 96
Piastre a 384 e 1536 pozzetti
Piastre a 384 pozzetti
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Anelli di condensazione:
No
Yes
Angoli di taglio:
Lato lungo
Long Side
No
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 120
pezzi 180
pezzi 50
pezzi 60
Codice prodotto. 10393072
Marca: Thermo Scientific™ 264612
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I coperchi per micropiastra Nunc™ Thermo Scientific™ proteggono i campioni dalla contaminazione e dall'evaporazione durante il trattamento, l'incubazione o la conservazione dei saggi.
  • Lids are for use with any standard plates
  • 96 Well Lids have individual condensation rings
  • Lids have notches for quick orientation
  • Universal Lids can be used on any standard height plate on the market
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Dimensioni (L x P x A) 5 x 3.35 x 0.3 pollici (127 x 85 x 7.9 mm)
Materiale Polistirene
Sterilità Non-sterile
No. of Wells 384
Altezza (sistema metrico) 7.9 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 127 mm
Anelli di condensazione No
Altezza (sistema imperiale) 0.3 in.
N. per custodia 180
N. per confezione 20
Dimensioni (L x P) 5 x 3.35 in. (127 x 85 mm)
Barriera evaporazione
Larghezza (sistema imperiale) 3.35 in.
Larghezza (sistema metrico) 85 mm
Product Type Coperchio standard
Product Line Nunc
Adesivo None
Temperature Range (Metric) -20°C to +80°C
Forma pozzetto All well shapes
Plate Compatibility Piastre a 384 pozzetti
Angoli di taglio Lato lungo
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.