Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microplate Lids
Descrizione
I coperchi per micropiastra Nunc™ Thermo Scientific™ proteggono i campioni dalla contaminazione e dall'evaporazione durante il trattamento, l'incubazione o la conservazione dei saggi.
- Lids are for use with any standard plates
- 96 Well Lids have individual condensation rings
- Lids have notches for quick orientation
- Universal Lids can be used on any standard height plate on the market
Specifica
Specifica
| Colore | Bianco |
| Dimensioni (L x P x A) | 5 x 3.35 x 0.3 in. (127 x 85 x 7.9 mm) |
| Materiale | Polistirene |
| Sterilità | Non-sterile |
| No. of Wells | 384/1536 |
| Altezza (sistema metrico) | 7.9 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 127 mm |
| Anelli di condensazione | No |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.3 in. |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.