Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microscope Slides
Exchange glass slides with Thermo Scientific™ Nunc™ Microscope Slides, which offer greater cell attachment.
479.00€ - 541.00€
Specifica
N. per custodia | 100 |
---|---|
N. per confezione | 20 |
Sterilità | Sterile |
Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 25 mm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10526371
|
Thermo Scientific™
160005 |
Permanox plastic microscope slide | 75 x 25 mm |
479.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10788091
|
Thermo Scientific™
960004 |
Polystyrene microscope slide | 75 x 25 mm |
541.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Achieve similar cell attachment and growth as standard cell culture flasks and dishes with the Thermo Scientific™ Nunc™ Plastic Microscope Slides. Available in either polystyrene or Permanox plastics.
- Surface treatment of the plastic slides ensures optimal cell attachment and growth, similar to that in the regular cell culture vessels
Specifica
100 | |
Sterile | |
25 mm | |
75 x 25 mm |
20 | |
75 mm | |
Cell-Culture Treated |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.