Learn More
Thermo Scientific™ Micropiastre Nunc™ MicroWell™ da 96 pozzetti
Descrizione
Risultati coerenti e affidabili con le micropiastre a 96 pozzetti Nunc™ MicroWell™ di Thermo Scientific™. Con diverse modifiche della superficie, queste piastre sono ideali per saggi su base cellulare nonché saggi biochimici. Il fondo piatto è adatto per misurazioni al microscopio e ottiche. Disponibili con bordo e flangia alta o con flangia bassa, le piastre sono ottimizzate per una vasta gamma di sistemi di gestione dei liquidi e lettori robotici automatizzati.
- Clear polystyrene has excellent optical properties making it ideal for optical measurements
- Untreated polystyrene is hydrophobic and is suited for growth of suspension cultures that can proliferate and grow without attachment
- Untreated surfaces are ideal for adding coatings in your lab
- Cell Culture Treated: The Nunclon™ Delta cell culture treated surface is a hydrophilic surface that promotes cell attachment and growth
- Plates are optimized for robotics, plate readers and liquid handlers
- Customized bar coding is available
Spécification
Spécification
| Codice a barre | No Barcode |
| Certificazione/Conformità | All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Descrizione | 96F well plate, Non-Treated, clear, with lid, Sterile (Pack of 6, Case of 108) |
| Matrice | 8 x 12 |
| Imballaggio | 108 Cases |
| Product Line | Nunc |
| Colore | Clear |
| Product Type | Microplate |
| Afficher plus |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.