Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-9045075
Click to view available options
Quantità:
160/Cs.
50/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 160
pezzi 50
Codice prodotto. 10174221
Marca: Thermo Scientific™ 137101
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Black, sterile microplates with lid. Ideal for fluorescence measurements, with minimum back-scattered light and background fluorescence.
Ensure consistent and reliable results using the high quality Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Black and White Polystyrene Plate. Black and white plates are optimized for robotics, plate readers and liquid handling systems and designed for key imaging characteristics. Available with or without cell culture treatment.
  • Le micropiastre nere, grazie ai livelli minimi di luce diffusa e di fluorescenza di fondo, sono indicate per misurazioni di fluorescenza
  • Le micropiastre bianche sono indicate per misurazioni di luminescenza, grazie ai massimi livelli di riflessione e a un'autoluminescenza minima.
  • Intervallo del volume di lavorazione: da 50 a 250 μl/pozzetto
  • Possibilità di scegliere la superficie Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta per i saggi su base cellulare
  • Disponibilità di codici a barre personalizzati
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Custom Barcoding Available
Certificazione/Conformità Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Certificato Nunclon Delta certified for monolayer formation, cloning efficiency, non-cytotoxic, non-pyrogenic, and sterility
Coperchio With Lid
Matrice 8 x 12
Imballaggio 1/Pk., 50/Cs.
Product Line Nunc
Colore Nero
Product Type Microplate
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 400 μL
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 50 to 250 μL/well
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Nunclon Delta
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
N. per custodia 50
N. per confezione 1
Quantità 50/Cs.