Learn More
Thermo Scientific™ Piastre a fondo ottico Nunc™ MicroWell™ da 96 pozzetti con base in polimero, poli-D-lisina, bianche
Codice prodotto. 12971398
Click to view available options
Quantità:
Case of 20
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 12971398
Marca: Thermo Scientific™ 152028
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Color:White, Clear Bottom; Lid:With Lid; Type: Optical Polymer Base
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well Optical-Bottom Plates with Polymer Base have a solid polystyrene black or white upper structures with a polystyrene film at the bottom of the plate. The plates are optimized for fluorescence and luminescence in cell culture and microscopic applications.
White or black polystyrene upper structure with polymer or coverglass bottom plates combine the optical clarity of virgin crystalline polystyrene with optimal surface for a wide range of HTS applications.
  • Background, autoflorescence and crosstalk are improved when you use Nunc Black or White microplates
  • Black microplates are recommended for florescence measurements; with minimum back-scattered light and background fluorescence
  • White microplates are recommended for luminescence measurements; with maximum reflection and minimal autoluminescence
  • Available in black for fluorescence assays or white for luminescence and fluorescence assays; both with clear bottoms
  • Polymer base plate
  • Working range, 50-200μL/well
  • Customized bar coding is available
  • Aseptically manufactured
Ordering Information:
Part No. 152040, 152036, 152028 and 152037 is produced in a clean environment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 400 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 50 to 200 μL
Tipo Microplate
Quantità Case of 20
N. per confezione 5
N. per custodia 20
Colore Bianco
Trattamento superficiale Poly-D-Lysine
Sterilità Aseptically Manufactured
No. of Wells 96
Certificazione/Conformità Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Matrice 8 x 12
Linea di prodotti Nunc
Imballaggio 5/Pack, 20/Case
Codice a barre Custom Barcoding Available
Forma pozzetto Flat