Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays
Click to view available options
Conteggio pozzetti:
60
72
Chiusura inclusa:
No
Yes
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 400
pezzi 480
Descrizione
Create more space in lab freezers and inubators with Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays, the optical clarity of which allows the trays to be used with inverted microscopes.
- Limited adsorption of proteins
- Lids have keyed tabs for proper orientation
- Large raised alphanumeric coordinates
- Unique surface treatment to maximize sample and reagent mixing
- MiniTrays for serological applications have slightly smaller well dimensions
Specifica
Specifica
| Chiusura inclusa | Yes |
| Materiale chiusura | Polystyrene |
| Forma del fondo | Piatto |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Rectangular |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | Nunclon Delta |
| Tipo | Vassoio |
| Conteggio pozzetti | 60 |
| Da utilizzare con (applicazione) | For serological applications |
| Vedi altri risultati |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur