Learn More
Thermo Scientific™ Sistemi di fiale senza codifica Cryobank Nunc™
Descrizione
I sistemi di fiale Cryobank senza codifica Thermo Scientific™ Nunc™ consentono di conservare campioni biologici e diagnostici fino alla temperatura dell'azoto liquido in fase vapore e sono compatibili con le apparecchiature di apertura/chiusura automatica e con diverse opzioni di etichettatura. I prodotti Cryobank sono disponibili in volumi compresi tra 0.5 l e 5.0 l e sono corredati da una vasta gamma di certificazioni.
Secure Tracking
- Solid one-piece construction eliminates the risk of labels falling off during cryogenic storage, preserving the identity of valuable sample material
Superior Storage Format
- Cryobank tubes are available in space-conscious microplate format racks or can be stored in traditional cryoboxes, accommodating your preferred storage format
- Microplate format is compatible with your existing multichannel, manual pipettes and automated liquid-handling equipment
- Unique anti-rotation feature allows compatibility with automated decapping/capping equipment in single, 8-channel, or full-rack options to accommodate multiple throughput requirements
- TPE-gasketed polypropylene cap provides superior seal during high- or low-temperature storage
- Low-binding surface allows maximum recovery of low-concentration samples
Certified to meet your storage needs
- Certified DNAse/RNAse free (0.5/1.0mL), non-pyrongenic (LAL-test), non-toxic (USP class VI test)
- Sterility assurance level 10-6 for the most sensitive sample storage
Stringent Quality Control
- Leak-testing validation performed during the manufacturing process to ensure sample integrity is maintained
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Clear |
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Materiale | Polypropylene (Cap) |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Cryobank |
| Codifica | None |
| Tipo di vial | Cryobank |
| Colore | Clear (Closure) |
| Imballaggio | Racked, 48 |
| N. per confezione | 48 |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna:
eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.