Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ NucleoLink™ / TopYield™ Frame
Codice prodotto. 11331575
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 72
Codice prodotto. 11331575
Marca: Thermo Scientific™ 249182
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for liquid phase PCR, immuno-PCR and hybridization assays, the unique design of these frames offer error-free flexibility, accurate reading and efficient washing.
Ideal for liquid phase PCR, immuno-PCR and hybridization assays due to the heat resistant resin, the unique design of Thermo ScientificTM NuncTM NucleoLinkTM Frames and breakable modules offer error-free flexibility; each well locks in the frame and maintains the same height to provide accurate reading and efficient washing.
Push the limits of your analysis and evaluate your performance with frames and strips that are ideal for binding nucleotides (e.g., DNA and RNA) and for hybridization assays.
  • Use in place of time-consuming methods such as gel electrophoresis and Southern blotting
  • Usable with any “ELISA-like” detection and measurement method
  • Compatible with standard microplate readers
  • Consists of 1 × 8 strips fitted into a 96-well format frame
  • V-shaped wells with flat, readable bottoms and thin walls (0.35mm)
  • Withstand temperatures from -20° to +120°C
  • Working volume: Strips 100μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Descrizione Nunc NucleoLink/TopYield Frame
Matrice 8 x 12
Imballaggio 72 Cases
Colore Red
Product Type Frame
Materiale ABS Plastic
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 100 μL
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
Da utilizzare con (applicazione) Liquid phase PCR or Immuno-PCR
Stabilità max calore 90°C
N. per custodia 72
N. per confezione 6
Compatibilità piastre 96-Well Plates
Quantità 72
Lunghezza (sistema metrico) 128 mm
Larghezza (sistema metrico) 86 mm