Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Screwdrivers for Cryobank and Bank-It™ Vial Systems, manual
Codice prodotto. 10401633
Click to view available options
Tipo:
Electric Screwdriver
Manual Screwdriver
Tipo di spina:
European
Not Applicable
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10401633
Marca: Thermo Scientific™ 369644
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Quickly and easily cap and decap Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank tubes using these screwdrivers, available in manual and electric models to suit your application.
Quickly and easily cap and decap Nunc Cryobank tubes using Thermo Scientific™ Nunc™ Screwdrivers for Cryobank and Bank-It™ Systems, available in manual and electric models to suit your application. Nunc Cryobank vials provide the customer with superior tracking of their cryovials using a 2D code, the highest storage density on the market and the ability to automate the capping and decapping of the vials. The tubes click into the rack and can be handled without the risk of accidentally dropping a vial.
Screwdriver socket retains the vial cap, allowing one-handed manipulation of the cap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Electric Screwdriver
Codifica 2D Barcode
Tipo di vial Cryobank, Bank-It
Colore Red, Black
Tipo di spina European
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cryobank and Bank-It Systems