Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Seals, Tapes, and Foils
Descrizione
I nastri sigillanti Nunc™ Thermo Scientific™ riducono l'evaporazione e proteggono i campioni da contaminazioni e perdite. Questi sigilli adesivi sono ideali per tutte le applicazioni di analisi. I prodotti Nunc Life Science garantiscono affidabilità e riproducibilità dei risultati e sono supportati da standard di qualità leader del settore e certificazioni.
- Adhesive seals effectively seal all microplate formats
- Pressure sensitive adhesive is not tacky to touch, but forms a strong bond to the plate upon application of pressure
- Thin, lightweight tapes seal onto the plate with a convenient, handheld applicator (available separately, Cat. No. 250050)
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Life Science Reagent Resistant |
| Descrizione | Sealing Tape, Polyester, Clear, Roll |
| Materiale | Poliestere |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| No. of Wells | 96 |
| N. per custodia | 1000 |
| N. per confezione | 1000 |
| Barriera evaporazione | Minimizes evaporation and cross contamination |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.