Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Seals, Tapes, and Foils
Codice prodotto. 10642674
Click to view available options
Materiale:
Alluminio e acrilato
Aluminum
Aluminum, Silicone
N.D. (Sigillatore per piastre)
Non-woven Rayon
PVC-coated Polypropylene
Poliestere
Poliolefina e acrilato
Polyethylene
Polyolefin
Polypropylene
Raion e acrilato
Vinyl
Da utilizzare con (applicazione):
Bassa autofluorescenza; compatibile con DMSO; microscopia
Cell growth, Bacterial growth
Coltura cellulare; applicazioni sterili
Fluorescence, photosensitive samples
General purpose, sample detection
General use, PCR, photo-sensitive samples; rated for DMSO, ethanol and acetonitrile
L'applicatore portatile assicura una sigillatura uniforme
Low autofluorescence, ELISA
Luminescence, photosensitive samples
PCR e stoccaggio in piastre a 96 pozzetti
PCR, qPCR, ELISA, Protein crystallography
PCR, storage in 384 well plates
PCR; saggi di fluorescenza; microscopia
Per cristallografia e genotipizzazione
Per procedure di stoccaggio e incubazione
Per supporto adesivo
Pratico dispenser per rotoli; uso generico
Traspirabile; coltura cellulare
Ventilazione e conservazione delle colture batteriche/cellulari
Certificazione di RNasi/DNasi assenti:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 2
pezzi 50
pezzi 800
Codice prodotto. 10642674
Marca: Thermo Scientific™ AB0718
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I nastri sigillanti Nunc™ Thermo Scientific™ riducono l'evaporazione e proteggono i campioni da contaminazioni e perdite; ideali per tutti i tipi di saggio.
I nastri sigillanti Nunc™ Thermo Scientific™ riducono l'evaporazione e proteggono i campioni da contaminazioni e perdite. Questi sigilli adesivi sono ideali per tutte le applicazioni di analisi. I prodotti Nunc Life Science garantiscono affidabilità e riproducibilità dei risultati e sono supportati da standard di qualità leader del settore e certificazioni.
Adhesive Plate Seals provide an effective seal. It features an easy-removal non-adhesive tab and can withstand temperatures between -40°C to 80°C.
Highlights
  • Non-adhesive tab for easy removal of seal
  • Temperature range: -40°C to 80°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Solvent Or Alcohol Resistant Life Science Reagent Resistant
Descrizione Fornisce una barriera contro la contaminazione
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
No. of Wells 96
N. per custodia 50
N. per confezione 50
Da utilizzare con (applicazione) Ventilazione e conservazione delle colture batteriche/cellulari
Content And Storage General
Product Type Adhesive Seal
Product Line Abgene
Adesivo Guarnizione adesiva gas-permeabile
Certificazione di RNasi/DNasi assenti No
Forabile No
Temperature Range (Metric) -20°C to +80°C
Forma pozzetto All well shapes
Plate Compatibility All Microplates
Condizioni di incubazione General
Spellabile Yes
Breathable Yes
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.