Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Seals, Tapes, and Foils
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11371555
Click to view available options
Materiale:
Alluminio e acrilato
Aluminum
Aluminum, Silicone
N.D. (Sigillatore per piastre)
Non-woven Rayon
PVC-coated Polypropylene
Poliestere
Poliolefina e acrilato
Polyethylene
Polyolefin
Polypropylene
Raion e acrilato
Vinyl
Da utilizzare con (applicazione):
Bassa autofluorescenza; compatibile con DMSO; microscopia
Cell growth, Bacterial growth
Coltura cellulare; applicazioni sterili
Fluorescence, photosensitive samples
General purpose, sample detection
General use, PCR, photo-sensitive samples; rated for DMSO, ethanol and acetonitrile
L'applicatore portatile assicura una sigillatura uniforme
Low autofluorescence, ELISA
Luminescence, photosensitive samples
PCR e stoccaggio in piastre a 96 pozzetti
PCR, qPCR, ELISA, Protein crystallography
PCR, storage in 384 well plates
PCR; saggi di fluorescenza; microscopia
Per cristallografia e genotipizzazione
Per procedure di stoccaggio e incubazione
Per supporto adesivo
Pratico dispenser per rotoli; uso generico
Traspirabile; coltura cellulare
Ventilazione e conservazione delle colture batteriche/cellulari
Certificazione di RNasi/DNasi assenti:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 2
pezzi 50
pezzi 800
Codice prodotto. 11371555
Marca: Thermo Scientific™ 236272
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I nastri sigillanti Nunc™ Thermo Scientific™ riducono l'evaporazione e proteggono i campioni da contaminazioni e perdite; ideali per tutti i tipi di saggio.
I nastri sigillanti Nunc™ Thermo Scientific™ riducono l'evaporazione e proteggono i campioni da contaminazioni e perdite. Questi sigilli adesivi sono ideali per tutte le applicazioni di analisi. I prodotti Nunc Life Science garantiscono affidabilità e riproducibilità dei risultati e sono supportati da standard di qualità leader del settore e certificazioni.
  • Adhesive seals effectively seal all microplate formats
  • Pressure sensitive adhesive is not tacky to touch, but forms a strong bond to the plate upon application of pressure
  • Thin, lightweight tapes seal onto the plate with a convenient, handheld applicator (available separately, Cat. No. 250050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Solvent Or Alcohol Resistant Life Science Reagent Resistant
Descrizione Sealng Tape Wht Vinyl Acrylic Adhes
Materiale Vinyl
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
No. of Wells 96
N. per custodia 50
N. per confezione 50
Da utilizzare con (applicazione) Luminescence, photosensitive samples
Content And Storage General
Product Type Adhesive Seal
Product Line Nunc
Adesivo Acrylic
Certificazione di RNasi/DNasi assenti No
Forabile No
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Forma pozzetto All well shapes
Plate Compatibility All Microplates
Condizioni di incubazione General
Spellabile Yes
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.