Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Serological Pipettes
Product Code. 13424776
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Tipo di imballaggio:
Bulk packed, 25/bag
Bulk packed, 50/bag
Individual Paper Wrap
Individual Paper/Plastic Wrap
Individual Plastic Wrap
Shortie Pipet, Individual Paper/Plastic Wrap
Unit Size:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Product Code. 13424776
Brand: Thermo Scientific™ 170357
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Selezionare il formato e le opzioni di confezionamento per proseguire la ricerca in tutta sicurezza con le pipette sierologiche Thermo Scientific™ Nunc™.
Selezionare il formato e le opzioni di confezionamento per proseguire la ricerca in tutta sicurezza con le pipette sierologiche Thermo Scientific™ Nunc™. Queste precise pipette in plastica monouso vengono fornite con tappo e sterilizzate.
  • Sterility assurance level (SAL) of 10-6
  • 100% virgin polystyrene for maximum clarity
  • Certified non-pyrogenic
  • Bold clear graduations with easy-to-read scale markings
  • Non-dripping tip for pipette precision
  • Color-coded packaging for ease in sorting and selecting the correct size
  • Packaging options that accommodate every lab
  • Individually wrapped; paper/plastic or plastic film; peel or pop through for easy opening
  • Bulk packed for frequent use; reduces packaging waste
  • Multiple sizes for use in a wide range of applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Spina aspiratore Yes
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Quantità 50/Pk., 200/Cs.
Tipo di imballaggio Individual Paper/Plastic Wrap
Volume (sistema metrico) 25 mL
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.