Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Serological Pipettes
Selezionare il formato e le opzioni di confezionamento per proseguire la ricerca in tutta sicurezza con le pipette sierologiche Thermo Scientific™ Nunc™.
Marca: Thermo Scientific™ 170364
150.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21936" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.77000kg
Descrizione
Selezionare il formato e le opzioni di confezionamento per proseguire la ricerca in tutta sicurezza con le pipette sierologiche Thermo Scientific™ Nunc™. Queste precise pipette in plastica monouso vengono fornite con tappo e sterilizzate.
- Sterility assurance level (SAL) of 10-6
- 100% virgin polystyrene for maximum clarity
- Certified non-pyrogenic
- Bold clear graduations with easy-to-read scale markings
- Non-dripping tip for pipette precision
- Color-coded packaging for ease in sorting and selecting the correct size
- Packaging options that accommodate every lab
- Individually wrapped; paper/plastic or plastic film; peel or pop through for easy opening
- Bulk packed for frequent use; reduces packaging waste
- Multiple sizes for use in a wide range of applications
Specifica
Polystyrene | |
100/Pk., 1000/Cs. | |
1 mL |
Sterile | |
Individually Wrapped, plastic film packaging, plugged |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.