Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Snap Caps for Nunc Containers
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
50 mL containers
Contenitori da 12.5, 20 e 30 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2400
pezzi 4000
Descrizione
Contain samples with Thermo Scientific™ Nunc™ Snap Caps for Nunc Containers. These caps are made from high purity resins and molded using our state of the art processes.
- Polyethylene
- Nonsterile
- Fits containers from 12.5 to 50mL
Specifica
Specifica
| Product Type | Chiusura per provetta per conservazione criogenica |
| Closure Included | Yes |
| Materiale | Polietilene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 12.5 mL to 30 mL |
| Colore | Naturale |
| Descrizione | Tappo a chiusura ermetica per contenitori da 12.5, 20 e 30 ml |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori da 12.5, 20 e 30 ml |
| Linea di prodotti | Nunc |