Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Transport Containers
Click to view available options
Include:
Inserto in schiuma
Provetta centrifuga tenuta da stopper
Dimensione della confezione:
pezzi 400
Descrizione
Transport 10-11mL centrifuge tubes safely with Thermo Scientific™ Nunc™ Transport Containers. Nunc Labware Products are made from high purity resins, and molded using our state of the art processes. Plastic labware is a safer alternative to glass without sacrificing accuracy.
- Containers made of high-impact polystyrene, polyethylene or polypropylene
- Caps made of polyethylene
Specifica
Specifica
| Product Type | Transport Container |
| Closure Included | Yes |
| Materiale | Polypropylene |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL to 11 mL |
| Certificazione/Conformità | Contenitori universali e per il trasporto conformi al test 95 kPascal descritto nelle istruzioni di imballaggio delle Nazioni Unite 602/650 per il trasporto di sostanze infettive e campioni diagnostici (eccetto cat. 333510, 333511 e 369740) |
| Materiale chiusura | Polietilene |
| Descrizione | Contenitore con inserto in schiuma |
| Da utilizzare con (applicazione) | Trasporto di provette per centrifuga da 10 a 11 ml |
| Include | Inserto in schiuma |