Learn More
NUP133 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | NUP133 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.37 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16810114
|
Proteintech
12405-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16800114
|
Proteintech
12405-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Plays a role in T-cell signaling pathway. Isoform 2 may play a role in T-helper 2 (Th2) signaling pathway and seems to represent the first proximal signaling protein that links T-cell receptor-mediated signal to the activation of c-Maf Th2 specific factor.Specifica
| NUP133 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Q8R0G9, Q8WUM0 | |
| 234865, 292085, 55746 | |
| NUP133 Fusion Protein Ag3100 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NUP133 |
| 0.37 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| 133 kDa nucleoporin, hNUP133, nucleoporin 133kDa, Nucleoporin Nup133, NUP133 | |
| NUP133 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |