Learn More
Fisherbrand™ Agitatore rotativo/oscillante - Velocità variabile
Codice prodotto. p-6707018 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
UE, UK, CN
Certificazione/Conformità:
CE
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Certificazione/Conformità unitSize
15594070 UE, UK, CN CE Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15594070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Tappetino in gomma antiscivolo e sei fascette di fissaggio provette
Garantisce un'agitazione delicata e uniforme dei fluidi in provette, piastre e fiasche di coltura
  • La velocità variabile da 2 a 60 giri/min offre una miscelazione lenta e continua dei campioni 
  • Il design compatto, a basso profilo, consente di posizionare lo strumento in ogni postazione di lavoro
  • La piattaforma da 12 x 10.5 in può contenere diversi tipi di provette e contenitori 
  • Display will show last used settings, even after power has been turned off.
  • Intervallo di temperatura di esercizio da 5°  a 40°C, utilizzabile in2 incubatori, frigoriferi e camere non CO
  • Continua l'esecuzione in base all'ultima velocità impostata e al tempo rimanente quando l'alimentazione riprende.
  • Funzionamento continuo o temporizzato con spegnimento automatico 
  • Allarmi acustici e visivi - In modalità temporizzata, quando il conto raggiunge lo zero, viene emesso un segnale acustico di allarme cinque volte, quindi la finestra temporale mostra “Fine“ e lampeggia tutto il tempo.
  • L'allarme può essere interrotto toccando un tasto qualsiasi
Certifications
CE
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Angolo di oscillazione 20°
Capacità portata carico (sistema metrico) 0.8 kg
Accuratezza del controllo della velocità ±1 giri/min
Intervallo di velocità Da 2 a 60 giri/min
Requisiti elettrici 100 - 240 V, 1 A, 9.5 W. 50/60 Hz
Tensione Da 100 a 240 V
Temperature Range (Metric) Da 5 a 40°C, utilizzabile in incubatori frigoriferi e camere non a CO2
Wattage 9.5 W
Amperaggio 1 A
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 1.8 libbre
Certificazione/Conformità CE
Tipo di spina UE, UK, CN
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Aluminum Platform
Dimensioni della piattaforma (L x P) 12 x 10.5 in
Dimensioni (L x P x A) 415 x 293 x 273 mm (16.3 x 11.5 x 10.7 in)
Altezza (sistema imperiale) 10.7 pollici
Altezza (sistema metrico) 273 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 16.3 in
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 12 in
Lunghezza (sistema metrico) 415 mm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 306 mm
Larghezza (sistema imperiale) 11,5 in
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 10.5 pollici
Larghezza (sistema metrico) 293 mm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 266 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 13.2 libbre
Peso di spedizione (sistema metrico) 6 kg
Allarmi Acustico e visivo
Descrizione Agitatore rotativo/oscillante 20° - Velocità variabile
Display LED
Include Tappetino in gomma antiscivolo e 6 fascette di fissaggio
Intervallo temporizzatore Da 0 min. a 99 ore 59 min.
Garanzia e offerta di assistenza 2 anni