missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nutlin-3a, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200098852
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16489516

Marca: Medchem Express HY10029

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Nutlin-3a (Rebemadlin), an active enantiomer of Nutlin-3, is a potent murine double minute (MDM2) inhibitor (IC50=90 nM). Nutlin-3a inhibits MDM2-p53 interactions and stabilizes the p53 protein, and induces cell autophagy and apoptosis. Nutlin-3a has the potential for the study of TP53 wild-type ovarian carcinomas.

Nutlin-3a (Rebemadlin), an active enantiomer of Nutlin-3, is a potent murine double minute (MDM2) inhibitor (IC50=90 nM). Nutlin-3a inhibits MDM2-p53 interactions and stabilizes the p53 protein, and induces cell autophagy and apoptosis. Nutlin-3a has the potential for the study of TP53 wild-type ovarian carcinomas.

Specifica

Materiale o nome chimico Nutlin-3a
CAS 675576-98-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C30H30Cl2N4O4
Quantità 50 mg
Sinonimo Rebemadlin
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (171.97 mM)
SMILES O=C(N1C(C2=C(C=C(C=C2)OC)OC(C)C)=N[C@H]([C@H]1C3=CC=C(C=C3)Cl)C4=CC=C(C=C4)Cl)N5CC(NCC5)=O
Molecular Weight (g/mol) 581.49
Peso formulazione 581.49
Percent Purity 96.42%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato