Learn More
Sartorius™ Nutrient Media Pad Sets
Codice prodotto. p-8004322 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Outside:
47 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11790676
Marca: Sartorius™ 1409150N
Specifica
Product Type Dehydrated Culture Media
Colore della griglia Green
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Diameter (Metric) Outside 50 mm