Learn More
NVP-AEW541, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497876
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Codice prodotto. 16497876
Marca: Medchem Express HY50866
MedChemExpress NVP-AEW541 (AEW541) is a potent inhibitor of IGF-1R with IC50 of 0.15 μM, also inhibits InsR, with IC50 of 0.14 μM.
NVP-AEW541 (AEW541) is a potent inhibitor of IGF-1R with IC50 of 0.15 μM, also inhibits InsR, with IC50 of 0.14 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico NVP-AEW541
CAS 475489-16-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H29N5O
Quantità 100 mg
Sinonimo AEW541
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (113.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N([C@@H]3C[C@@H](C3)CN4CCC4)C=C2C5=CC=CC(OCC6=CC=CC=C6)=C5)=NC=N1
Molecular Weight (g/mol) 439.55
Peso formulazione 439.55
Percent Purity 98.45%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.