Learn More
Novus Biologicals™ NXPH4 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Research Category | Neuroscience |
| Bersaglio | NXPH4 |
| Sinonimo | neurexophilin 4, NPH4neurexophilin-4 |
| Simbolo del gene | NXPH4 |