Learn More
IBA Lifesciences NY-ESO-1 peptide SLLMWITQV (HLA-A*0201)
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15352126 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Codice prodotto. 15352126
Marca: IBA Lifesciences 67013901
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Single peptide synthesized as presented by the MHC class I allele
  • NY-ESO-1 peptide SLLMWITQV (HLA-A*0201) is a single peptide for stimulation of T cells.
  • The peptide from New York esophageal squamous cell carcinoma-1 is synthesized as it is presented by the MHC class I HLA-A*0201 allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
  • The peptides were purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient and are endotoxin-free.
  • Specifica
    Content And Storage Recommended: -25°C to -15°C
    Quantità 1 mg