Learn More
Abnova™ NY-SAR-48 Recombinant Protein
Codice prodotto. p-3720598
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16116813
Marca: Abnova™ H00093323P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Numero di accesso AAH10176.1
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 93323
Peso molecolare 53.02
Nome NY-SAR-48 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MENNLAEFERRAEKNLLIMCKEKEKLQKKAHELKRRLLLSQRKRELADVLDAQIEMLSPFEAVATRFKEQYRTFATALDTTRHELPVRSIHLEGDGQQLLDALQHELVTTQRLLGELDVGDSEENVQVLDLLSELKDVTAKKDLELRRSFAQVLELSAEASKEAALANQEVWEETQGMAPPSRWYFNQDSACRESGGAPKNTPLSEDDNPGASSAPAQATFISPSEDFSSSSQAEVPPSLSRSGRDLS
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene MGC20533/NY-SAR-48
Nome comune HICE1
Simbolo del gene HICE1
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado