Learn More
Masterflex™ Nylon Barbed Fitting Reducing Union
Click to view available options
Da utilizzare con:
115.87 x 12.7mm
12.7 x 12.7mm
19.05 x 12.7mm
6.35 x 3.175mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Materiale | Nylon |
| Da utilizzare con | 6.35 x 3.175mm |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -46°C |
| Quantità confezione | 10 Pack |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 121°C |
| Product Type | Barbed Fitting Reducing Union |