Learn More
Masterflex™ Nylon Barbed Fitting Reducing Union
Codice prodotto. 12467260
Click to view available options
Da utilizzare con:
115.87 x 12.7mm
12.7 x 12.7mm
19.05 x 12.7mm
6.35 x 3.175mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12467260
Marca: Masterflex™ 3061630
Solo null disponibili
Specifica
Materiale Nylon
Da utilizzare con 19.05 x 12.7mm
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Max. Operating Temperature (Metric) 121°C
Product Type Barbed Fitting Reducing Union